Läs mer
1,3-Cyclohexanediol, 98%, mixture of cis and trans
Produktkod. p-96188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 10427680
Brand: Thermo Scientific Acros 111140100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-01-8
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00039458
InChI-nyckel RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC-namn cyklohexan-1,3-diol
LEDER C1CC(CC(C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Cyclohexanediol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30°C
Färg Gult
Kokpunkt 246°C to 247°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(OH)2
Brytningsindex 1.4950 to 1.497
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 740
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.