Läs mer
1,3-cyklohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326796 5 g 5g
11336796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04110.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,3-cyklohexandiol är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,3-cyklohexandiol är en viktig råvara och intermediär som
används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-01-8
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00039458
InChI-nyckel RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC-namn cyklohexan-1,3-diol
LEDER C1CC(CC(C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Cyclohexanediol
Namnnotering Cis + Trans
Smältpunkt ∼30°C
Kokpunkt 246°C to 247°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2036654
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.