Läs mer
1,3-Cyclohexanediol, TRC
Produktkod. 30367740
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30367740 2.5 g
1 options
Produktkod. 30367740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9977652.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Cyclohexanediol
CAS 504-01-8
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-8H,1-4H2
LEDER OC1CCCC(O)C1
IUPAC-namn cyclohexane-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 116.15
Formel vikt 116.0837