Läs mer
1,3-Cyclohexanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Cyclohexanediol |
| CAS | 504-01-8 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-8H,1-4H2 |
| LEDER | OC1CCCC(O)C1 |
| IUPAC-namn | cyclohexane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vikt | 116.0837 |