Läs mer
1,3-Cyclohexanedione-1,2,3-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Cyclohexanedione-1,2,3-13C3 |
| CAS | 1184998-71-7 |
| Molekylformel | C313C3H8O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Dihydro-1,3-benzenediol-13C3, 1,3-Dioxocyclohexane-13C3, Dihydroresorcinol-13C3, Hydroresorcinol-13C3, NSC 57477-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2/i4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O=[13C]1[13CH2][13C](=O)CCC1 |
| IUPAC-namn | (1,2,3-^{13}C_{3})cyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.1 |
| Formel vikt | 115.0625 |