missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Cyclohexanedione-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Cyclohexanedione-13C6 |
| CAS | 1246820-51-8 |
| Molekylformel | 13C6H8O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Dihydro-1,3-benzenediol-13C6, 1,3-Dioxocyclohexane-13C6, Dihydroresorcinol-13C6, Hydroresorcinol-13C6, NSC 57477-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2]1 |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.08 |
| Formel vikt | 118.0726 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?