Läs mer
1,3-Cyclohexanedione, 97%, may cont. up to 1% NaCl
Produktkod. 11484230
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484230 25 g 25g
11408993 50 g 50g
11494230 100 g 100g
11498983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11109.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Det används som en nitisinon-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som en nitisinon-mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten
(155 g/L) vid 20 C, °alkohol, kloroform, aceton, kokande bensen, eter (något), koldisulfid (något), och petre eter (något).
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-02-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00001585
InChI-nyckel HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC-namn cyklohexan-1,3-dion
LEDER C1CC(=O)CC(=O)C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1,3-Cyclohexanedione
Smältpunkt 101°C to 105°C
Densitet 1.1
Kvantitet 25 g
Beilstein 385888
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3178
Löslighetsinformation Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly).
Formel vikt 112.13
Procent renhet ≥97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 1% NaCl
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.