Läs mer
1,3-cyklohexandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10112570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10112570 100 g 100g
10530021 500 g 500g
10629833 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10112570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-02-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00001585
InChI-nyckel HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC-namn cyklohexan-1,3-dion
LEDER C1CC(=O)CC(=O)C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 3-Cyclohexanedione
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >101°C
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H8(=O)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Merck Index 15, 3196
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Cyclohexanedione
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.