Läs mer
1,3-Cyclooctadiene, 97%
Produktkod. 11348475
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348475 5 g 5g
11358475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1700-10-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1700-10-3
Molekylformel C8H12
Molekylvikt (g/mol) 108.18
MDL-nummer MFCD00001751
InChI-nyckel RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Synonym 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
IUPAC-namn (lZ,3Z)-cyklookta-l,3-dien
LEDER C1CC\C=C/C=C\C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Cyclooctadiene
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.869
Kokpunkt 142°C to 144°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2520
Beilstein 1901033
Formel vikt 108.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.