Läs mer
1,3-Cyclopentanedione, 99%
Produktkod. 10391384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10391384 25 g Glasflaska 25g
10104340 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10391384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3859-41-4
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.10
MDL-nummer MFCD00001405
InChI-nyckel LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC-namn cyklopentan-1,3-dion
LEDER O=C1CCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Cyclopentanedione
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148°C to 153°C
Färg Ochre till Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H6(=O)2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Formel vikt 98.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.