Läs mer
1,3-Cyclopentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Cyclopentanedione |
| CAS | 3859-41-4 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Cyclopentadione, NSC 364015 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2 |
| LEDER | O=C1CCC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | cyclopentane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |