Läs mer
1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin |
| CAS | 26850-24-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-, Hydantoin, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl- (8CI), 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(β-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, Dantocol DHE, N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)dimethylhydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O4/c1-9(2)7(14)10(3-5-12)8(15)11(9)4-6-13/h12-13H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione |
| Visa mer |