Läs mer
1,3-Di-BOC-2-(trifluormetylsulfonyl)guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10725915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10725915 5 g Glasflaska 5g
10614945 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10725915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207857-15-6 | C12H20F3N3O6S | 391.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207857-15-6
Molekylformel C12H20F3N3O6S
Molekylvikt (g/mol) 391.36
InChI-nyckel GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate
PubChem CID 3694570
IUPAC-namn tert-butyl N-[N-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-N'-(trifluormetylsulfonyl)karbamimidoyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Smältpunkt 111°C to 113°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 391.36
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.