missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Di-HABA Kanamycin A, TRC

Produktkod. 30012586
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012586 10 mg
30137841 25 mg
30011067 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44637510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 927821-99-6
Molekylformel C26 H50 N6 O15
Molekylvikt (g/mol) 686.71
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-N1,N3-bis[(2S)-4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-, O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-N1,N3-bis[(2S)-4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-D-streptamine, 4-O-(3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-6-O-(6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-1,3-N-bis[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-L-streptamine, 1,3-Di-HABA Kanamycin A
IUPAC-namn (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3R,4R,5S)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-5-[[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]amino]-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyklohexyl]-2-hydroxybutanamid
LEDER NCC[C@H](O)C(=O)N[C@H]1C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)CCN)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]3O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Di-HABA Kanamycin A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H50N6O15/c27-3-1-10(34)23(42)31-8-5-9(32-24(43)11(35)2-4-28)22(47-26-19(40)18(39)16(37)12(6-29)44-26)20(41)21(8)46-25-17(38)14(30)15(36)13(7-33)45-25/h8-22,25-26,33-41H,1-7,27-30H2,(H,31,42)(H,32,43)/t8-,9+,10+,11+,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,25-,26-/m1/s1
Formel vikt 686.3334
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.