Läs mer
1,3-Di-n-butyl-2-thiobarbituric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480588
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11480588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24707.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 54443-89-9 | C12H20N2O2S | 256.364 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54443-89-9
Molekylformel C12H20N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 256.364
MDL-nummer MFCD00674068
InChI-nyckel JNFBSDIDVPDZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-di-n-butyl-2-thiobarbituric acid, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-dibutyldihydro-2-thioxo, 1,3-dibutyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, acmc-1asrh, 1,3-dibutyl-2-thioxohexahydropyrimidine-4,6-dione, 1,3-dibutyl-2-thioxo-1,3,5-trihydropyrimidine-4,6-dione
PubChem CID 108592
IUPAC-namn 1,3-dibutyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
LEDER CCCCN1C(=O)CC(=O)N(C1=S)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Di-n-butyl-2-thiobarbituric acid
Smältpunkt 61°C to 63°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.