Läs mer
Alfa Aesar™ 1,3-Di-n-butylxanthine, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Di-n-butylxanthine |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 264.33 |
| Procent renhet | 98% |