Läs mer
1,3-di-o-tolylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416177
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416177 25 g 25g
11426177 100 g 100g
11436177 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25127.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-39-2 | C15H17N3 | 239.322 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-39-2
Molekylformel C15H17N3
Molekylvikt (g/mol) 239.322
MDL-nummer MFCD00008513
InChI-nyckel OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-o-tolylguanidine, di-o-tolylguanidine, dotg, vulkacite dotg, ditolylguanidine, 1,3-ditolylguanidine, vulkacit dotg, eveite dotg, vulkacit dotg/c, nocceler dt
PubChem CID 7333
IUPAC-namn 1,2-bis(2-metylfenyl)guanidin
LEDER CC1=CC=CC=C1NC(=NC2=CC=CC=C2C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Di-o-tolylguanidine
Smältpunkt 176°C to 178°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 239.32
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Di-o-tolylguanidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Di-o-tolylguanidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.