Läs mer
1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene, 99%
Produktkod. 15417787
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417787 10 g 10g
15427787 50 g 50g
15437787 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37487.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1516-95-6
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.36
MDL-nummer MFCD20483412
InChI-nyckel OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
PubChem CID 12794694
IUPAC-namn 1,3-ditert-butyl-2-metoxibensen
LEDER COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 124°C (9 mmHg)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 220.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.