Läs mer
1,3-Di-tert-butylbenzene, 99%
Produktkod. p-7025002
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11469796
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20290.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,3-di-tert-butylbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-Di-tert-butylbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1014-60-4
Molekylformel C14H22
Molekylvikt (g/mol) 190.33
MDL-nummer MFCD00008830
InChI-nyckel ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC-namn 1,3-ditert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Smältpunkt 10°C to 11°C
Densitet 0.859
Kokpunkt 106°C to 107°C (18 mmHg)
Flampunkt 83°C (183°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 190.33
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.