Läs mer
1,3-Di-tert-butylbensen, 99 %
Produktkod. 13448638 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13448638 25 g Glasflaska 25g
13428638 1 g Glasflaska 1g
13438638 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13448638 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448890250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1014-60-4
Molekylformel C14H22
Molekylvikt (g/mol) 190.33
MDL-nummer MFCD00008830
InChI-nyckel ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC-namn 1,3-ditert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Smältpunkt 10,0 °C till 11,0 °C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 106,0 °C till 107,0 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt 84 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 190.33
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.