Läs mer
1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986651 1 g 1g
11996651 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 946607-10-9
Molekylformel C15H23ClN2
Molekylvikt (g/mol) 266.81
InChI-nyckel CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
PubChem CID 16218265
IUPAC-namn 1,3-ditert-butylbenzimidazol-3-ium;chloride
LEDER CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204.0°C
Färg Tan to White
Elementaranalys 64.15 to 70.90% C, 9.97 to 11.02% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.81
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.