Läs mer
1,3-Diacetin (Technical grade, ~50%), TRC
Produktkod. 30365269
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30365269 25 g
1 options
Produktkod. 30365269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD30460025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diacetin (Technical grade)
CAS 105-70-4
Molekylformel C7H12O5
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Diacetoxy-2-propanol, Glycerine 1,3-Diacetate, Glycerol 1,3-Diacetate, 1,2,3-Propanetriol 1,3-Diacetate
InChI formel InChI=1S/C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(=O)OCC(O)COC(=O)C
IUPAC-namn (3-acetyloxy-2-hydroxypropyl) acetate
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.0685