Läs mer
1,3-Diacetoxi-2-(acetoxymetoxi)propan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diacetoxy-2-(acetoxymethoxy)propane |
| CAS | 86357-13-3 |
| Molekylformel | C10H16O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Diacetate-2-[(acetyloxy)methoxy]-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-7(11)14-4-10(5-15-8(2)12)17-6-16-9(3)13/h10H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)OCOC(COC(=O)C)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [3-acetyloxi-2-(acetyloximoxi)propyl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vikt | 248.0896 |