Läs mer
1,3-Diacetoxybensen, 97 %
Produktkod. 11484573
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484573 50 g 50g
11494573 250 g 250g
11474573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11547.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-58-7
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00008701
InChI-nyckel STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
IUPAC-namn (3-acetyloxifenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diacetoxybenzene
Densitet 1.179
Kokpunkt 278°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 50 g
Beilstein 1875007
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.