Läs mer
1,3-Diacetoxypropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diacetoxypropane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 160.0736 |