missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Diacetoxypropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diacetoxypropane |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 160.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?