Läs mer
1,3-Diacetylbensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494937 1 g 1g
11404947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21880.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6781-42-6 | Molekylformel: C10H10O2 | Molekylvikt: 162,19 g/mol
1,3-diacetylbensen användes vid framställning av polyhydroxylerade analoger. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär i organisk syntes.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
1,3-diacetylbensen användes vid framställning av polyhydroxylerade analoger. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i etanol, bensen, kloroform.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i tätt slutna behållare. Förvara bort från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6781-42-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00008740
InChI-nyckel VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diacetylbenzene
Smältpunkt 35 °C till 37 °C
Kokpunkt 150 °C till 155 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042511
Löslighetsinformation Löslig i etanol, bensen, kloroform.
IUPAC-namn 1-(3-acetylfenyl)etan-1-on
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.