Läs mer
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474167
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474167 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11474167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19618.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.13 g/mol
Det finner sin tillämpning som formaldehydabsorbent, koldioxid- och surgasabsorption. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det finner sin tillämpning som formaldehydabsorbent, koldioxid- och syragasabsorption. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och i organisk syntes.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diamino-2-propanol
CAS 616-29-5
Smältpunkt 40°C to 45°C
Kokpunkt 235°C
Flampunkt >110°C
Molekylformel C3H10N2O
MDL-nummer MFCD00008142
Kvantitet 250 g
Beilstein 741859
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino
Löslighetsinformation Very soluble aq. soln..
InChI-nyckel UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC(O)CN
IUPAC-namn 1,3-diaminopropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 90.13
PubChem CID 61157
Formel vikt 90.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.