Läs mer
1,3-Diamino-2-propanol, TRC
Produktkod. 30359926
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359926 10 g
30363187 25 g
30362445 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41663010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-29-5
Molekylformel C3H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Synonym (3-Amino-2-hydroxypropyl)amine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diamino-2-propanol, 1,3-Diaminopropan-2-ol, 2-Hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 2-Hydroxypropylenediamine, Dapol, NSC 6070
IUPAC-namn 1,3-diaminopropan-2-ol
LEDER NCC(O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diamino-2-propanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Formel vikt 90.0793