Läs mer
1,3-diaminocyklohexan, 95+%, blandning av cis- och transisomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10684363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10684363 10 mL Glasflaska 10ml
1 options
Produktkod. 10684363 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370240100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3385-21-5 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Diaminocyclohexane
Namnnotering Blandning av isomerer
CAS 3385-21-5
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (summan av cis och trans) (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14N2
Linjär formel C6H10(NH2)2
Brytningsindex 1.49
MDL-nummer MFCD00059563
Kvantitet 10 mL
Synonym 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
InChI-nyckel GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(CC(C1)N)N
IUPAC-namn cyklohexan-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
PubChem CID 18814
Formel vikt 114.19
Procent renhet 95+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.