Läs mer
1,3-Diaminopropane, 98%
Produktkod. 11474230
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474230 100 mL 100ml
11483914 500 mL 500ml
11493914 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11474230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11932.AE
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.127 g/mol
1,3-Diaminopropan används vanligen vid framställning av kolinesterashämmare och tromboshämmare. Det används också som ett polymertvärbindningsmedel, polyuretanförlängare och spraybeläggningar. Det är involverat i framställningen av jordbrukskemikalier och farmaceutiska intermediärer. Vidare fungerar det som en byggsten i syntesen av heterocykliska föreningar, som finner tillämpning i textil efterbehandling. Utöver detta används den som en ligand och bildar koordinationskomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-diaminopropan används vanligtvis vid framställning av kolinesterashämmare och tromboshämmare. Det används också som ett polymertvärbindningsmedel, polyuretanförlängare och spraybeläggningar. Det är involverat i framställningen av jordbrukskemikalier och farmaceutiska intermediärer. Vidare fungerar det som en byggsten i syntesen av heterocykliska föreningar, som finner tillämpning i textil efterbehandling. Utöver detta används den som en ligand och bildar koordinationskomplex.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-76-2
Molekylformel C3H10N2
Molekylvikt (g/mol) 74.127
MDL-nummer MFCD00008228
InChI-nyckel XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
PubChem CID 428
ChEBI CHEBI:15725
IUPAC-namn propan-1,3-diamin
LEDER C(CN)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diaminopropane
Smältpunkt -12°C
Densitet 0.888
pH >12
Kokpunkt 134°C to 136°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4573
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 605277
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 74.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Diaminopropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.