Läs mer
1,3-Diaminopropan, 98 %
Description
1,3-Diaminopropan används vanligen vid framställning av kolinesterashämmare och tromboshämmare. Det används också som ett polymertvärbindningsmedel, polyuretanförlängare och spraybeläggningar. Det är involverat i framställningen av jordbrukskemikalier och farmaceutiska intermediärer. Vidare fungerar det som en byggsten i syntesen av heterocykliska föreningar, som finner tillämpning i textil efterbehandling. Utöver detta används den som en ligand och bildar koordinationskomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,3-diaminopropan används vanligtvis vid framställning av kolinesterashämmare och tromboshämmare. Det används också som ett polymertvärbindningsmedel, polyuretanförlängare och spraybeläggningar. Det är involverat i framställningen av jordbrukskemikalier och farmaceutiska intermediärer. Vidare fungerar det som en byggsten i syntesen av heterocykliska föreningar, som finner tillämpning i textil efterbehandling. Utöver detta används den som en ligand och bildar koordinationskomplex.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane |
| Smältpunkt | -12 °C |
| Densitet | 0.888 |
| pH | >12 |
| Kokpunkt | 134 °C till 136 °C |
| Flampunkt | 48 °C (118 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.4573 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2734 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Diaminopropane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.