missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Diaminopropane-d6, TRC

Produktkod. 30350927
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30350927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4166625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Diaminopropane-d6
CAS 90375-98-7
Molekylformel C3 D6 H4 N2
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine
Molekylvikt (g/mol) 80.162
Formel vikt 80.122
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.