missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Diaminopropane-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-d6 |
| CAS | 90375-98-7 |
| Molekylformel | C3 D6 H4 N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.162 |
| Formel vikt | 80.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?