Läs mer
1,3-Diaminopropane Dihydrochloride (Low water content), TRC
Produktkod. 30367559
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30367559 10 g
1 options
Produktkod. 30367559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41769510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride
CAS 10517-44-9
Molekylformel C3H10N2 • 2HCl
Kvantitet 10 g
Synonym Trimethylenediamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
LEDER NCCCN.Cl.Cl
IUPAC-namn propane-1,3-diamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 147.04
Formel vikt 146.04