missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Diaminopropane Dihydrochloride (Low water content), TRC

Produktkod. 30349413
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349413 25 g
30367511 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41769525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride
CAS 10517-44-9
Molekylformel C3H10N2 • 2HCl
Kvantitet 25 g
Synonym Trimethylenediamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
LEDER NCCCN.Cl.Cl
IUPAC-namn propane-1,3-diamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 147.04
Formel vikt 146.04
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.