Läs mer
1,3-Diaminopropane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -12°C |
| Densitet | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 137°C to 140°C/1013 mbar |
| MDL-nummer | MFCD00008228 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine, 1,3-Diaminopropane |