Läs mer
1,3-Diaminopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane |
| CAS | 109-76-2 |
| Molekylformel | C3H10N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Diamino-n-propane, 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propylenediamine, 1,3-Trimethylenediamine, 3-Aminopropylamine, DAP, NSC 8154, TMEDA, Trimethylenediamine, alpha,ω-Propanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2 |
| LEDER | NCCCN |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Formel vikt | 74.0844 |