Läs mer
1,3-Diazaspiro[4.5]dekan-2,4-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10593042
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10593042 1 g 1g
10722357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10593042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JFD02410DA
Kemiska identifierare
CAS 702-62-5
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.196
MDL-nummer MFCD00022404
InChI-nyckel NERNEXMEYQFFHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazaspiro 4.5 decane-2,4-dione, 5,5-pentamethylenehydantoin, hydantoin, pentamethylene, 5,5'-cyclohexanespirohydantoin, 5,5-pentamethylenespirohydantoin, hydantoin, 5,5-pentamethylene, cyclohexanespiro-5'-hydantoin, spiro cyclohexane-1,5'-hydantoin, 2,4-diazaspiro 4.5 decane-1,3-dione, cyclohexane-spiro-5-hydantoin
PubChem CID 12799
IUPAC-namn 1,3-diazaspiro[4.5]dekan-2,4-dion
LEDER C1CCC2(CC1)C(=O)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%