Läs mer
1,3-dibensoyloxibensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464230
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464230 100 g 100g
11494014 5 g 5g
11404024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11983.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-01-9 | Molekylformel: C20H14O4 | Molekylvikt: 318,33 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-01-9
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00016576
InChI-nyckel SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
PubChem CID 66742
IUPAC-namn (3-bensoyloxifenyl)bensoat
LEDER O=C(OC1=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibenzoyloxybenzene
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2059467
Formel vikt 318.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.