missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dibenzyl-5-fluorouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibenzyl-5-fluorouracil |
| CAS | 75500-02-6 |
| Molekylformel | C18 H15 F N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15FN2O2/c19-16-13-20(11-14-7-3-1-4-8-14)18(23)21(17(16)22)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2 |
| LEDER | FC1=CN(Cc2ccccc2)C(=O)N(Cc3ccccc3)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-dibenzyl-5-fluoropyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.32 |
| Formel vikt | 310.1118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?