missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dibenzylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibenzylurea |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c18-15(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,16,17,18) |
| Formel vikt | 240.1263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?