Läs mer
1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11437056
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437056 25 g 25g
11427056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25376.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179897-90-6
Molekylformel C6H2Br2ClF
Molekylvikt (g/mol) 288.34
MDL-nummer MFCD00061122
InChI-nyckel PZKDJJMHRYNBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene, 2,6-dibromo-4-fluorochlorobenzene, 2-chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene, 4-chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, benzene, 1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro, pubchem3411, acmc-1c9lw, 2,6-dibromo-4-fluoro-1-chlorobenzene, benzene,1,3-dibromo-2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 2724604
IUPAC-namn 1,3-dibrom-2-klor-5-fluorbensen
LEDER FC1=CC(Br)=C(Cl)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Smältpunkt 84°C to 87°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 288.35
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.