Läs mer
1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene |
| CAS | 31106-74-8 |
| Molekylformel | C7H5Br2NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3 |
| LEDER | O=N(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C(Br)=C1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.93 |
| Formel vikt | 308.86 |