Läs mer
1,3-Dibrom-2-propanol, 95 %
Produktkod. 10569082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10569082 100 g Glasflaska 100g
10055882 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10569082 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406541000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 96-21-9 | C3H6Br2O | 217,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-21-9
Molekylformel C3H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 217.89
MDL-nummer MFCD00000216
InChI-nyckel KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-2-propanol, 2-propanol, 1,3-dibromo, 1,3-dibromohydrin, glycerol 1,3-dibromohydrin, 2-hydroxy-1,3-dibromopropane, 1,3-dibromo-2-hydroxypropane, alpha-dibromohydrin, .alpha.-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrine
PubChem CID 7287
IUPAC-namn 1,3-dibrompropan-2-ol
LEDER OC(CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dibromo-2-propanol
Namnnotering pract., 85%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 2.1300g/mL, 2.13
Kokpunkt 219°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2BrCHOHCH2Br
Brytningsindex 1.5500 to 1.554
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 365
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in acetone,ethyl ether and ethanol
Formel vikt 217.89
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dibromo-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.