Läs mer
1,3-Dibromo-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidinedion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 77-48-5 |
| Molekylformel | C5H6Br2N2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-hydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dione, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-1,3-dibromohydantoin, Dibromantin, Dibromantine, N,N'-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, N,N'-Dibromodimethylhydantoin, NSC 33305 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-dibrom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.92 |
| Formel vikt | 283.8796 |