Läs mer
1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin, 98 %
Produktkod. 11422917
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422917 2500 g 2500g
11402917 100 g 100g
11412917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15510.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285,923 g/mol
Det används för rening av dricksvatten, vattenrening för rekreation, som blekmedel i massa- och pappersbruk och för behandling av industriella/kommersiella vattenkylningssystem. Det är ett effektivt och selektivt medel för oxidation av tioler till disulfider i lösning eller under lösningsmedelsfria förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används för rening av dricksvatten, vattenrening för rekreation, som blekmedel i massa- och pappersbruk och för behandling av industriella/kommersiella vattenkylningssystem. Det är ett effektivt och selektivt medel för oxidation av tioler till disulfider i lösning eller under lösningsmedelsfria förhållanden.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, bensen. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, reduktionsmedel, brandfarliga ämnen, organiska material, metallpulver& fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-48-5
Molekylformel C5H6Br2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 285.923
MDL-nummer MFCD00003189
InChI-nyckel VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC-namn 1,3-dibrom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Smältpunkt ∼198°C (decomposition)
Flampunkt 155°C (311°F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3085
Beilstein 146024
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Formel vikt 285.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.