Läs mer
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77-48-5 |
| Smältpunkt | 186.0°C to 192.0°C |
| Densitet | 1.00 g/cm3 at 25°C |
| MDL-nummer | MFCD00003189 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.92 |
| Kvalitet | Research |