Läs mer
1,3-Dibromoaceton, 95 %
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
1,3-Dibromoacetone används som ett antibiotikum och antimikrobiellt medel.
Löslighet Löslig i aceton, kloroform
, diklormetan och metanol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromoacetone |
| Smältpunkt | 29 °C till 30 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Kokpunkt | 97 °C till 98 °C (21 mmHg) |
| Flampunkt | 102 °C (96 °C) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1759 |
| Beilstein | 1740389 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton, kloroform, diklormetan och metanol. |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Dibromoacetone
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromoacetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.