Läs mer
1,3-Dibromoacetone, Technical Grade, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dibromoacetone |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2 |
| Formel vikt | 213.8629 |